Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 PLN
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317.487 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27975441
Numer CAS: 1796558-59-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III