Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-2-bromo-5-fluorotoluene
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 1890 PLN
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Formuła: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27975494
Numer CAS: 1463053-93-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III