Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-fluoro-3-methyl-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoro-3-methylnitrobenzene
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 110 PLN
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21603723
Numer CAS: 90292-62-9