Drukuj
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 725 PLN
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formuła: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16987811
Numer CAS: 900175-53-3