Drukuj
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 2760 PLN
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₂F₅N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27975487
Numer CAS: 1803828-56-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III