Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500308-1G PC500308-250MG
APOSPC500308-1GEA 2440 PLN
APOSPC500308-1G APOSPC500308-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole
Formuła: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24368898
Numer CAS: 3108-02-9