Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500302-1G PC500302-250MG
APOSPC500302-1GEA 882 PLN
APOSPC500302-1G APOSPC500302-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22586680
Numer CAS: 110298-75-4