Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 1740 PLN
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₇H₂ClF₄IO₃S
MW: 404.505 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27937160
Numer CAS: 1820607-92-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 III