Drukuj
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methylsulphonyl chloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50015-1G PC50015-250MG
APOSPC50015-1GEA 1820 PLN
APOSPC50015-1G APOSPC50015-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅BrClFO₂S
MW: 287.534 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11976108
Numer CAS: 1178830-06-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III