Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Trifluoromethoxy)-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl triflate
PC500116-1G PC500116-250MG
APOSPC500116-1GEA 2440 PLN
APOSPC500116-1G APOSPC500116-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₈H₃F₆NO₆S
MW: 355.168 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541876
Numer CAS: 955395-91-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III