Drukuj
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-Nitro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 766 PLN
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₈H₃F₆NO₅S
MW: 339.169 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541875
Numer CAS: 1446016-89-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III