Drukuj
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Difluorobenzylsulphonyl chloride, (3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50010-250MG PC50010-1G
APOSPC50010-250MGEA 168 PLN
APOSPC50010-250MG APOSPC50010-1G
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226.628 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08704570
Numer CAS: 163295-73-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III