Drukuj
Trifluoroborane acetonitrile complex solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron trifluoride ethanonitrile complex solution, Boron trifluoride acetonitrile complex solution
PC50006-1KG PC50006-250G
APOSPC50006-1KGEA 2130 PLN
APOSPC50006-1KG APOSPC50006-250G
Trifluoroborane acetonitrile complex solution
Trifluoroborane acetonitrile complex
Formuła: BF₃·CH₃CN
Gęstość: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28125563
Numer CAS: 420-16-6
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II