Drukuj
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoate
PC50003-1G PC50003-250MG
APOSPC50003-1GEA 3830 PLN
APOSPC50003-1G APOSPC50003-250MG
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Formuła: C₈H₇F₉O₂
Temp. Wrzenia: 53…54 °C (9 mm Hg)
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17676091
Numer CAS: 132424-36-3