Drukuj
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50002-1G PC50002-250MG
APOSPC50002-1GEA 6040 PLN
APOSPC50002-1G APOSPC50002-250MG
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid
Formuła: C₇H₅F₉O₂
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973815
Numer CAS: 80705-13-1