4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC500015-1G
PC500015-250MG
PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA
377
PLN
APOSPC500015-1G
APOSPC500015-250MG
APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formuła:
C₉H₄F₃NO₃ Temp. topnienia: 240…242 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD21946140 Numer CAS: 97928-01-3 |