Drukuj
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6,7-Difluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6,7-Difluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500013-1G PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA 1510 PLN
APOSPC500013-1G APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Formuła: C₈H₃F₂NO₃
MW: 199.111 g/mol
Temp. topnienia: 223…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08457975
Numer CAS: 97927-59-8