Drukuj
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 2610 PLN
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.016 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194476
Numer CAS: 1214345-02-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 III