Drukuj
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 1100 PLN
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28733926
Numer CAS: 1695489-54-3