Drukuj
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC499029-1G PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA 3050 PLN
APOSPC499029-1G APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formuła: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20525970
Numer CAS: 1215366-23-6