Drukuj
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC499018-1G PC499018-250MG
APOSPC499018-1GEA 1970 PLN
APOSPC499018-1G APOSPC499018-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₄F₂N₂O₂
MW: 198.126 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24221999
Numer CAS: 1550550-56-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III