8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC499015-1G
PC499015-250MG
APOSPC499015-1GEA
1530
PLN
APOSPC499015-1G
APOSPC499015-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline
Formuła:
C₉H₄BrClFN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD15527289 Numer CAS: 1065093-11-9 |