Drukuj
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC499003-1G PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-1GEA 720 PLN
APOSPC499003-1G APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.005 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194489
Numer CAS: 1214352-26-7