Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 2150 PLN
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.011 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22200127
Numer CAS: 1239463-37-6