Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4975-1G PC4975-250MG
APOSPC4975-1GEA 255 PLN
APOSPC4975-1G APOSPC4975-250MG
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
Formuła: C₅H₄F₄O₂
MW: 172.078 g/mol
Temp. Wrzenia: 28 °C (30 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039290
Numer CAS: 74359-10-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 III