Drukuj
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(Difluoromethoxy)-3-methylbenzene
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 2320 PLN
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185566
Numer CAS: 4837-15-4