Drukuj
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC49716-250MG PC49716-5G
APOSPC49716-250MGEA 0 PLN
APOSPC49716-250MG APOSPC49716-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formuła: C₃H₂F₆O₄S₂
Temp. Wrzenia: 191 °C (745 mm Hg)
Temp. topnienia: 32…36 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861122
Numer CAS: 428-76-2