Drukuj
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49682-100MG PC49682-250MG PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA 981 PLN
APOSPC49682-100MG APOSPC49682-250MG APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formuła: C₈H₄FN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18380908
Numer CAS: 1260381-44-9