Drukuj
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: di-tBu-Mes-Acr+BF4-, 3,6-Di-tert-butyl-9-mesityl-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
PC49681-100MG PC49681-250MG
APOSPC49681-100MGEA 276 PLN
APOSPC49681-100MG APOSPC49681-250MG
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
Formuła: C₃₆H₄₀N·BF₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD31381908
Numer CAS: 1810004-87-5