Drukuj
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 725 PLN
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Formuła: C₉H₄F₇IO
MW: 388.021 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29919656
Numer CAS: 1358953-45-3