Drukuj
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-2,3,6-trifluorophenol, 2,3,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
PC49652-1G PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA 1160 PLN
APOSPC49652-1G APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃F₃O₃
MW: 192.092 g/mol
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458460
Numer CAS: 156839-10-0