Drukuj
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49629-1G PC49629-25G PC49629-5G
APOSPC49629-1GEA 0 PLN
APOSPC49629-1G APOSPC49629-25G APOSPC49629-5G
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₃I
Temp. Wrzenia: 98…112 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19707625
Numer CAS: 1189352-83-7