Drukuj
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile, 3-Cyano-5-iodo-2-methoxybenzotrifluoride
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 870 PLN
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₅F₃INO
MW: 327.042 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541890
Numer CAS: 1445995-74-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III