Drukuj
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 189 PLN
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂F
Temp. Wrzenia: 128…131 °C (25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10698675
Numer CAS: 1548-81-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II