Drukuj
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)prop-2-yl](undecafluoro)cyclohexane, Icosafluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 285 PLN
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formuła: C₁₀F₂₀
MW: 500.075 g/mol
Temp. Wrzenia: 148.5 °C
Temp. topnienia: –24 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153230
Numer CAS: 84808-64-0