Drukuj
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 559 PLN
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
Temp. topnienia: 161…163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06203614
Numer CAS: 251300-32-0