Drukuj
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 1160 PLN
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06203616
Numer CAS: 251300-31-9