Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-fluoro-3-(methylsulphonyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC49612-1G PC49612-250MG PC49612-5G
APOSPC49612-1GEA 2090 PLN
APOSPC49612-1G APOSPC49612-250MG APOSPC49612-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₅BrFNO₄S
MW: 298.086 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541887
Numer CAS: 1445995-73-2