Drukuj
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% roztwór wodny
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49610-1G PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA 2100 PLN
APOSPC49610-1G APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% roztwór wodny
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formuła: C₄HF₉O₆S₃
Temp. Wrzenia: 220 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16876755
Numer CAS: 60805-12-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,III