Drukuj
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-cresol
PC49607-1G PC49607-250MG
APOSPC49607-1GEA 3080 PLN
APOSPC49607-1G APOSPC49607-250MG
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286.003 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541885
Numer CAS: 1445995-70-9