Drukuj
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Amino-1-(2-fluorophenyl)cyclopropane hydrochloride, 1-(1-Aminocycloprop-1-yl)-2-fluorobenzene hydrochloride
PC49539-10G PC49539-1G PC49539-5G
APOSPC49539-10GEA 7600 PLN
APOSPC49539-10G APOSPC49539-1G APOSPC49539-5G
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 96%
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₀FN·ClH
MW: 187.642 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09028126
Numer CAS: 1215107-57-5