Drukuj
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(trifluoroacetyl)piperidine
PC49510-1G PC49510-250MG
APOSPC49510-1GEA 1350 PLN
APOSPC49510-1G APOSPC49510-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected 95%
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected
Formuła: C₁₂H₁₈F₃NO₃
MW: 281.271 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11501650
Numer CAS: 1093759-80-8