Drukuj
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC49473-1G PC49473-25G PC49473-5G PC49473-10G
APOSPC49473-1GEA 153 PLN
APOSPC49473-1G APOSPC49473-25G APOSPC49473-5G APOSPC49473-10G
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Potassium pentafluorobenzoate
Formuła: C₇F₅O₂·K
MW: 250.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09752634
Numer CAS: 58521-27-0