Drukuj
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 1680 PLN
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₆ClFO₄S
MW: 252.647 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11650667
Numer CAS: 1099660-67-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III