Drukuj
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49438-1G PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA 348 PLN
APOSPC49438-1G APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₃BrF₄O
MW: 258.996 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28739065
Numer CAS: 1610471-16-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III