Drukuj
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 3050 PLN
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28733903
Numer CAS: 1695489-54-3