Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49431-1G PC49431-25G PC49431-5G PC49431-10G
APOSPC49431-1GEA 160 PLN
APOSPC49431-1G APOSPC49431-25G APOSPC49431-5G APOSPC49431-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00506954
Numer CAS: 72518-16-2