Drukuj
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 377 PLN
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formuła: C₉H₁₀FN
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD24645335
Numer CAS: 1374298-69-7