Drukuj
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 2170 PLN
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₉H₈FNO₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD31793570
Numer CAS: 2366994-53-6