Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 667 PLN
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185412
Numer CAS: 1214372-35-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III